NIST2897A
Ethanol solution
NIST® SRM® 2897a, nominal mass fraction 2%
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
NIST standard reference material
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Concentration
(nominal mass fraction 2%)
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SRM 2897A_cert
SRM 2897A_SDS
Autres remarques
Ethanol (C2H6O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable