Key Documents
CRM42164
Supelco
Chlorothalonil
certified reference material
Synonyme(s) :
Chlorothalonil, Tetrachloroisophthalodinitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8Cl4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.91
Numéro Beilstein :
1978326
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Chaîne SMILES 
Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
Clé InChI
CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable