C0405000
Camphor (racemic)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
4 mmHg ( 70 °C)
Famille d'API
camphor
Limite d'explosivité
3.5 %
Fabricant/nom de marque
EDQM
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Pf
175-177 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Clé InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.4 °C - closed cup