C0250000
Calcium folinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Folinic acid calcium salt hydrate, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid calcium salt, 5-HCO-H4PteGlu, Calcium folinate, Citrovorum factor calcium salt, Leucovorin calcium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP
Famille d'API
folic acid
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Clé InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable