Key Documents
BP1062
Buprénorphine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de [5α,7α(S)]-17-(cyclopropylméthyl)-α-(1,1-diméthyléthyl)4,5-époxy-18,19-dihydo-3-hydroxy-6-méthoxy-α-méthyl-6,14-ethènomorphinane-7-méthanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H41NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
buprenorphine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
Clé InChI
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Buprenorphine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Buprenorphine Injection
  • Buprenorphine Transdermal Patches
  • Buprenorphine Sublingual Tablets
  • Actions biochimiques/physiologiques
    Agoniste pur des récepteurs ORL1 ; antagoniste ou agoniste partiel des récepteurs opiacés μ, κ, et δ.
    Conditionnement
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Pictogrammes
    Health hazardExclamation mark
    Mention d'avertissement
    Warning
    Mentions de danger
    Classification des risques
    Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 3
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable
    Certificats d'analyse (COA)
    Lot/Batch Number
    Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
    Les clients ont également consulté
    Slide 1 of 2
    1 of 2