Key Documents
BCR550
Glutaraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Glutaraldehyde bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16N8O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
Clé InChI
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR550
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable