A3278
D-Amphetamine hemisulfate salt solution
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
About This Item
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.C[C@H](N)Cc1ccccc1.C[C@H](N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
Clé InChI
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC18A2(6571)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocoles
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCsuitable for GCsuitable for GCAfficher plusNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique