99569
Silice sur plaques CCM
L × W 5 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, fluorescent indicator
Synonyme(s) :
Silica gel-coated TLC plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
5 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Taille des particules
8.0-12.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable