95401
Menthone
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥81% (GC)
≥97.0% (mixture of isomers, GC)
Activité optique
[α]/D -7.0±5°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≤19% (isomenthone, minor component, GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.449-1.451
Point d'ébullition
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup