93000
Trityl chloride
purum, ≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (AT)
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Résidus de calcination
≤0.2% (as SO4)
Point d'ébullition
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
109-113 °C
Solubilité
chloroform: 0.1 g/mL, clear
Chaîne SMILES
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Organic Synthesis: Research on the synthesis of 1, 2, 4-triazine derivatives, exploring the condensation reactions of trityl chloride with various compounds (Majid et al., 2020).
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Forensic laboratories routinely use STR genotyping for identity testing of biological samples. However, forensic samples often contain low copy numbers of target DNA, making it difficult to obtain complete STR profiles.