90549
Micro particles based on polymethacrylate
size: 20 μm, analytical standard
Synonyme(s) :
PMMA microbeads, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
particles
suspension
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
20 μm std dev <0.5 μm, coeff var <2%
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can be used to:
- count and differentiate microscale particles using Coulter-type sensor
- detect and measure the micropolymethacrylate-laden analytes
Caractéristiques et avantages
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves