86896
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for electrochemical analysis
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forme
crystals
Pf
155-161 °C (lit.)
159-162 °C
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available