Key Documents
82815
Sigma-Aldrich
Pyridinium p-toluenesulfonate
puriss., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Pyridine p-toluensulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.30
Numéro Beilstein :
3764305
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Pf
117-120 °C
Chaîne SMILES 
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
Clé InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridinium p-toluenesulfonate is a mild and efficient catalyst for the formation and cleavage of acetals. This method has been adapted in the completely symmetric synthesis of tetrahydrolipstatin. It is also capable of selectively cleaving tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers in the presence of tert-butyldiphenlysilyl (TBDPS) ethers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
R.S. Bhide et al.
Tetrahedron Letters, 27, 671-671 (1986)
L.A. Paquette et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 6526-6526 (1981)
L.A. Paquette et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3368-3368 (1981)
Pyridinium p-toluenesulfonate. A mild and efficient catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols
N. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3773-3773 (1977)
R. Sterzycki
Synthesis, 724-724 (1979)