Key Documents
81607
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 6,800
Synonyme(s) :
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mp ~6710
Mw ~6780
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)