79892
Disperse Red 17
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Methyl-4-(4′-nitrophenylazo)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)C(C=C1C)=CC=C1/N=N/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C17H20N4O4/c1-13-12-16(20(8-10-22)9-11-23)6-7-17(13)19-18-14-2-4-15(5-3-14)21(24)25/h2-7,12,22-23H,8-11H2,1H3/b19-18+
Clé InChI
ADCWDMYESTYBBN-VHEBQXMUSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés