Key Documents
797995
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro Beilstein :
118515
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Redi-Dri
Pureté
≥99%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1058 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Résidus de calcination
≤0.01%
Point d'ébullition
284 °C (lit.)
Pf
131-134 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
Clé InChI
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
152 °C - DIN 51758
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.