Key Documents
78711
Sigma-Aldrich
RenLam® M-1
for microscopy, suitable as a embedding medium
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
MA.02
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.528-1.542
Densité
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Informations légales
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2