77403
ε-Caprolactam
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
707 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Point d'ébullition
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
68-71 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Clé InChI
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup