Key Documents
722545
Sigma-Aldrich
3-Bromopyruvic acid-3-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
3-Bromo-2-oxopropionic acid-3-13C
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH2COCOOH
Poids moléculaire :
167.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)/i1+1
Clé InChI
PRRZDZJYSJLDBS-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable