Key Documents
72080
Supelco
Neocuproine hemihydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12N2 · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro Beilstein :
153179
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forme
powder
Qualité
for spectrophotometric det. of Cu
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Pf
159-164 °C
Solubilité
methanol: 0.1 g/mL, clear
Chaîne SMILES 
O.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
Clé InChI
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Neocuproine hemihydrate may be used as an analytical reagent for the determination of copper in water-ethanol solution using thermal-lens spectrometry and captopril in pure form and pharmaceutical formulations via complex formation followed by a series of reactions using spectrophotometric technique.
Autres remarques
Reagent for the spectrophotometric determination of copper
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
B.G. Stephans et al.
Analytical Chemistry, 46, 693-693 (1974)
Determination of copper with neocuproine by thermal-lens spectrometry
Chernysh.VV, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 55(4), 338-343 (2000)
Copper (II)-neocuproine reagent for spectrophotometric determination of captopril in pure form and pharmaceutical formulations
Gouda.AA and Amin.SA
Arabian Journal of Chemistry, 3(3), 159-165 (2010)
E.R. Larsen
Analytical Chemistry, 46, 1131-1131 (1974)