Key Documents
65690
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propylamine
technical, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-Methyl-1,3-propanediamine
About This Item
Formule linéaire :
CH3NH(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Numéro Beilstein :
878143
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
Point d'ébullition
139-141 °C (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Point d'éclair (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter