62481
Lithium chloride solution
1 M in ethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
1 M in ethanol
Densité
0.83 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup