Key Documents
52099
Millipore
KPC ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NB.21
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
bacteria
Application
KPC ChromoSelect Agar Supplement is recommended for the detection of gram negative bacteria with a reduced susceptibility to carbapenem agents.
Composants
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2