49699
Hybriscan™ D kit
Listeria monocytogenes, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonyme(s) :
Listeria monocytogenes HybriScan™D, FastScan Listeria monocytogenes
About This Item
Produits recommandés
product name
HybriScan™D Listeria monocytogenes, suitable for microbiology
Technique(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Description générale
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms