Key Documents
472662
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diiodide
99%
Synonyme(s) :
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diiodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18I2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Chaîne SMILES 
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable