402915
Acide phtalique
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.05% insolubles
≤0.5% water
Résidus de calcination
≤0.02%
Pf
210-211 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Chaîne SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C