Key Documents
402893-M
Sigma-Aldrich
1-Propanol
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
1098242
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Impuretés
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
−127 °C (lit.)
Solubilité
H2O: passes test
water: soluble
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Propanol may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of ZnO (zinc oxide) thin films.
  • Growth of rubrene (5,6,11,12-tetraphenyltetracene) single crystals.
  • Synthesis of polyaniline microspheres and nanotubes.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Yu Deng et al.
Metabolic engineering, 13(5), 570-577 (2011-07-16)
Biofuel production from renewable resources can potentially address lots of social, economic and environmental issues but an efficient production method has yet to be established. Combinations of different starting materials, organisms and target fuels have been explored with the conversion