35371
Acibenzolar acid
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
1,2,3-Benzothiadiazole-7-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)12-9-8-5/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
COAIOOWBEPAOFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable