Key Documents
34881-M
Sigma-Aldrich
Acétonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC-GC, HPLC
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Numéro Beilstein :
741857
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
eCl@ss :
39031501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Acétonitrile, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Transmittance
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
L'acétonitrile (MeCN) peut être utilisé comme solvant d'extraction lors de la quantification de résidus de pesticides dans les fruits et légumes.
Autres remarques
Remarque importante
  • L'article réf. 34881-6X1L-M va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34881-1L-M (article physiquement identique et possédant exactement les mêmes spécifications).
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of