33382
Oxadiazon
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)Oc1cc(N2N=C(OC2=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C15H18Cl2N2O3/c1-8(2)21-12-7-11(9(16)6-10(12)17)19-14(20)22-13(18-19)15(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
CHNUNORXWHYHNE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Gloves