Key Documents
32484
Supelco
Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-enol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.38
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+
Clé InChI
IDJJHEIUIYGFDX-QGGXVJLZSA-N
Description générale
Spirotetramat-enol [cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-2-one] is the major metabolite of spirotetramat in plants.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Residue dynamics of spirotetramat and imidacloprid in/on mango and soil.
Mohapatra, Soudamini, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89 (4), 862-867 (2012)