Key Documents
30373
Supelco
(±)-α-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Synonyme(s) :
α-HBCD, (1RS,2RS,5SR,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18Br6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
641.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
77101502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Format
neat
Chaîne SMILES 
Br[C@H]1[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC1
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
DEIGXXQKDWULML-PQTSNVLCSA-N
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable