293105
Tetrahydropyran
anhydrous, 99%
Synonyme(s) :
Pentamethylene oxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
88 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Clé InChI
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
3.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-16 °C - closed cup