Key Documents
274380
Sigma-Aldrich
Sulfure de diméthyle
anhydrous, ≥99.0%
Synonyme(s) :
DMS, Sulfure de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.13
Numéro Beilstein :
1696847
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
402 °F
Limite d'explosivité
19.7 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
38 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clé InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Dimethyl sulfide is the major biogenic, volatile sulfur compound that is released from the ocean to the atmosphere. It plays a main role in the global sulfur cycle.
Application
Dimethyl sulfide undergoes thiolation reaction with hydrogen sulfide (H2S) in the presence of tungsten-zirconia (WO3/ZrO2) catalyst to form methanethiol.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-32.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)
Thiolation of dimethyl sulfide to methanethiol over WO3/ZrO2 catalysts
Chen S, et al
J. Mol. Catal. A: Chem., 365, 60-65 (2012)
Dimethyl sulfide production during natural phytoplanktonic blooms.
Nguyen BC, et al.
Marine Chemistry, 24(2), 133-141 (1988)
Ingrid Elisia et al.
PloS one, 11(3), e0152538-e0152538 (2016-04-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is currently used as an alternative treatment for various inflammatory conditions as well as for cancer. Despite its widespread use, there is a paucity of data regarding its safety and efficacy as well as its mechanism of
Photooxidation of dimethyl sulfide and dimethyl disulfide. I: Mechanism development
Yin F, et al
Journal of Atmospheric Chemistry, 11(4), 309-364 (1990)