229121
Solvent Blue 59
Dye content 98 %
Synonyme(s) :
1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone, Atlasol Blue 2N, Sudan Blue
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.5% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Dye content, 98%
Pf
215-217 °C (lit.)
λmax
595 nm
640 nm (2nd)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCNc1ccc(NCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-3-19-13-9-10-14(20-4-2)16-15(13)17(21)11-7-5-6-8-12(11)18(16)22/h5-10,19-20H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JUUJTYPMICHIEM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable