22632
Quinine hydrochloride dihydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Chinini hydrochloridum, (8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol monohydrochloride dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Solubilité
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
Clé InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves