Key Documents
21719
Supelco
Octanoate de méthyle
analytical standard
Synonyme(s) :
Caprylate de méthyle, Ester méthylique de l’acide caprylique, Ester méthylique de l’acide octanoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro Beilstein :
1752270
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.8% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.418
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Densité
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'octanoate de méthyle, aussi connu sous le nom de caprylate de méthyle, est un ester du type octanoate qui appartient au groupe des esters méthyliques d'acides gras (EMAG). Il est naturellement présent chez Saccharomyces cerevisiae et d'autres organismes.
Application
Cet étalon analytique peut également être utilisé dans les situations suivantes :
  • Séparation et quantification par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de mobilité différentielle en tandem (DMS) de 16 esters méthyliques et éthyliques d'acides gras provenant d'échantillons de biodiesel.
  • Mise au point et validation d'une méthode de chromatographie en phase gazeuse-ionisation de flamme (GC-FID) pour doser des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) dans des échantillons de moût de bière après extraction en phase solide et méthylation au BF3.
  • Analyse comparative de méthodes de chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse et de chromatographie en phase gazeuse-détection à ionisation de flamme dans le dosage d'esters méthyliques d'acides gras (EMAG) dans des échantillons de biodiesel.
  • Identification et quantification d'acides gras dans des échantillons d'huile de noix et d'huile de coco par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) après estérification méthylique par une méthode au BF3-MeOH.
  • Dosage simultané d'acides gras dans des échantillons de colostrum bovin par GC-FID après dérivatisation sous forme d'esters à l'aide de trifluorure de bore, un catalyseur acide.
Autres remarques
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le Service technique pour obtenir de l'aide.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
T J Gianfagna et al.
Life support & biosphere science : international journal of earth space, 5(2), 255-261 (2001-09-07)
Given the constraints on physical space, energy supply, and labor availability, crop production efficiency must be maximized if a sustainable supply of food is to be produced on lunar and planetary space stations. In the modules designed for plant growth
A A Elliott et al.
Biochimica et biophysica acta, 978(2), 337-340 (1989-01-30)
The effects of n-alkanes (n-pentane to n-octane), n-alkanols (n-pentanol to n-undecanol) and two carboxylic esters (methyl pentanoate and methyl octanoate) on the conductance of squid giant axons in a high potassium, zero sodium bathing solution have been examined. Sodium and
C Togbé et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(11), 3896-3908 (2010-03-20)
There is a growing interest for using bioethanol-biodiesel fuel blends in diesel engines but no kinetic data and model for their combustion were available. Therefore, the kinetics of oxidation of a biodiesel-bioethanol surrogate fuel (methyl octanoate-ethanol) was studied experimentally in
D A Haydon et al.
The Journal of physiology, 341, 411-427 (1983-08-01)
The effects of several n-alkanols and n-alkyl oxyethylene alcohols, methyl octanoate, glycerol 1-monooctanoate and dioctanoyl phosphatidylcholine on the ionic currents and electrical capacity of the squid giant axon membrane have been examined. The peak inward current in voltage-clamped axons was
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
Protocoles
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18