18179
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 6,000
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~5400
Mp ~5600
Mw ~5900
Mw/Mn ~1.09
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable