18122
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonyme(s) :
BMIMPF6
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for catalysis
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (T)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.03% water
Indice de réfraction
n20/D 1.41
Densité
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter