17969
Diethylenetriamine-pentaacetic acid pentasodium salt solution
purum, ~40% in H2O
Synonyme(s) :
DTPA Na5
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Concentration
~40% in H2O
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.5Na/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;/q;5*+1/p-5
Clé InChI
LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable