17777
Potassium chlorate Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Potassium chlorate
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to ISO 10273:2017
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
356 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Yersinia spp.
Chaîne SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Composants
Potassium chlorate 1 g
distilled water 30 ml
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves