Key Documents
131083
Sigma-Aldrich
4-Phenylazophenol
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N=NC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro C.I. (Colour Index):
11800
Numéro Beilstein :
957567
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Pf
150-152 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
ε (coefficient d'extinction)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
Clé InChI
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
Description générale
4-Phenylazophenol is a polymethacrylates containing polar azo dye.
Application
4-Phenylazophenol (4PP) has been used to study mineralization by P. chrysosporium under nitrogen-sufficient and nitrogen-limiting culture conditions.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable