114189
Acetyl chloride
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1353 °F
Limite d'explosivité
19 %
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
Point d'ébullition
52 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Acetyl chloride is a colorless acyl halide. On reaction with ammonia and alcohols, it affords acetamide and esters of acetic acid, respectively. Structural parameters and rotational constants of its isotopic forms have been evaluated from the microwave spectral investigations.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup