09569
Span® 80
suitable for GC
Synonyme(s) :
Sorbitan monooleate, Span® 80
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Poids mol.
428.60 g/mol
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
protein quantification: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
HLB
4.6±0.1
Densité
0.99 g/mL at 20 °C
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Clé InChI
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves