Merck
08800
7-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥90% (T)
Synonyme(s) :
6-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid, I-Acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.25
EC Number:
201-718-9
Beilstein/REAXYS Number:
2217192
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
Assay:
≥90% (T)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc2c(O)cc(cc2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-10(9)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
KYARBIJYVGJZLB-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges