Key Documents
07955
Sigma-Aldrich
2-(Phenylthio)aniline
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Aminophenyl phenyl sulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.29
Numéro Beilstein :
2363643
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Couleur
gray-brown
Pf
43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clé InChI
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable