07041
Methyl laurate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
200
300
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
262 °C/766 mmHg (lit.)
Pf
4-5 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
282.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18