Key Documents
06023
Sigma-Aldrich
Allylmalonic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2CH(COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Numéro Beilstein :
1766382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
powder
Pf
102-105 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h2,4H,1,3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
ZDZVKPXKLLLOOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
W Zou et al.
Glycoconjugate journal, 16(9), 507-515 (2000-05-18)
A biantennary GM3-saccharide (sialyllactoside) derivative (4) was constructed using allylmalonic acid as a bivalent linker, both carboxylic acids of which were condensed with 3-aminopropyl lactoside (2) prior to enzymatic sialylation with a fusion enzyme. While ozonolysis of its allyl group