Key Documents
04397
Supelco
Conjugated (10E,12Z)-Linoleic acid solution
~100 mg/mL in ethanol, analytical standard
Synonyme(s) :
(10E,12Z)-10,12-Octadecadienoic acid, 10E,Z12-CLA, Linoleic acid (10-trans, 12-cis)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~100 mg/mL in ethanol
Format
single component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
Clé InChI
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C