Key Documents
04066
Sigma-Aldrich
Fmoc-5-Ava-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-(Fmoc-amino)pentanoic acid, 5-(Fmoc-amino)valeric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.39
Numéro Beilstein :
3565625
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
137-145 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H21NO4/c22-19(23)11-5-6-12-21-20(24)25-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,21,24)(H,22,23)
Clé InChI
ULLSWWGYZWBPHK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wen Shi et al.
Biomaterials, 35(22), 5760-5770 (2014-04-24)
N-(2-hydroxypropyl)-methacrylamide (HPMA) copolymers have shown promise for application in the detection and staging of cancer. However, non-target accumulation, particularly in the liver and spleen, hinders the detection of resident or nearby metastatic lesions thereby decreasing diagnostic effectiveness. Our laboratory has